Learn More
(R)-(+)-2,2’-Bis(diphénylphosphino)-1,1’-binaphthyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15413257
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthy is used as a chiral ligand for metal mediated asymmetric catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(R)-(+)-2,2′ -Bis(diphénylphosphino)-1,1′-binaphthy est utilisé comme ligand chiral pour la catalyse asymétrique à médiation métallique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76189-55-4
Formule moléculaire C44H32P2
Poids moléculaire (g/mol) 622.69
Numéro MDL MFCD00010805
Clé InChI MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme binap, r-+-2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-binap, s---binap, s---2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, r-+-binap, r-binap, rac-binap, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthalene
CID PubChem 634876
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C(C=CC2=CC=CC=C12)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Point de fusion 239°C to 241°C
Quantité 5 g
Beilstein 4914063
Merck Index 14,1223
Rotation optique +230° (c=0.3 in Toluene)
Nom IUPAC [1-(2-diphénylphosphanylnaphtalén-1-yl)naphtalén-2-yl]-diphénylphosphane
Poids de la formule 622.69
Pourcentage de pureté 98%