Learn More
(R)-2-(1-hydroxyéthyl)pyridine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15434909
Click to view available options
Quantité:
1 g
Pour la synthèse de produits optiquement actifs
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Pour la synthèse de produits optiquement actifs.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et l’eau.
Remarques
Conserver dans un récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
CAS 27911-63-3
Couleur Incolore
Formule moléculaire C7H9NO
Numéro MDL MFCD04972322
Quantité 1 g
Beilstein 3537186
Synonyme r-1-pyridin-2-yl ethanol, r-2-1-hydroxyethyl pyridine, r-1-2-pyridyl ethanol, 1r-1-pyridin-2-yl ethan-1-ol, r-alpha-methyl-2-pyridinemethanol, 1r-1-pyridin-2-ylethanol, 1r-1-pyridin-2-yl ethanol, pubchem5699, r-1-pyridin-2-yl-ethanol, 1r-1-2-pyridyl ethanol
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol and water.
Clé InChI PPHIIIRFJKDTLG-ZCFIWIBFSA-N
SMILES CC(C1=CC=CC=N1)O
Nom IUPAC (1R)-1-pyridine-2-ylethanol
Poids moléculaire (g/mol) 123.155
CID PubChem 642847
Poids de la formule 123.16
Forme physique Solide