Learn More
BUCHI Système R-100
Entry level Rotavapor to meet the essential needs in evaporation and BUCHI’s high quality standards.
5885.00€ - 8935.00€
Spécification
Tension | 220/240 V |
---|---|
Capacité (métrique) | 5 000 ml |
Vitesse | 280 tr/min |
Plage de températures (métrique) | Température ambiante jusqu’à 95°C |
Joint conique standard | SJ 29/32 |
Code produit | Marque | Comprend | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15303745
|
BUCHI
11100V1101 |
Aucun refroidisseur à recirculation | Revêtement de sécurité | N/A | N/A | N/A | |||||
15324906
|
BUCHI
11100C1001 |
Aucun refroidisseur à recirculation | Sans revêtement protecteur | N/A | N/A | N/A | |||||
15344906
|
BUCHI
11100V1011 |
F-100, correction 10°C | Sans revêtement protecteur | N/A | N/A | N/A | |||||
15364906
|
BUCHI
11100V1021 |
F-105, -10°C à +25°C | Sans revêtement protecteur | N/A | N/A | N/A | |||||
15354906
|
BUCHI
11100V1111 |
F-100, correction 10°C | Revêtement de sécurité | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- R-100 rotary evaporator
- Entry level Rotavapor
- Meets the essential needs in evaporation and BUCHI’s high quality standards.
Spécification
220/240 V | |
280 tr/min | |
SJ 29/32 |
5 000 ml | |
Température ambiante jusqu’à 95°C |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BUCHI Système R-100