Learn More
(R)-1-Phényl-1,3-propanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
168.00€ - 526.00€
Identifiants chimiques
CAS | 103548-16-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H12O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 152.19 |
Numéro MDL | MFCD00145213 |
Clé InChI | RRVFYOSEKOTFOG-SECBINFHSA-N |
Synonyme | r-+-1-phenyl-1,3-propanediol, r-1-phenylpropane-1,3-diol, r-1-phenyl-1,3-propanediol, 1r-1-phenylpropane-1,3-diol, r-1-phenyl-1,3-dihydroxypropane, r-3-phenyl-1,3-dihydroxypropane, 1,3-propanediol,1-phenyl-, 1r, r ?-?1-?phenyl-?1,?3-?propanediol, r-+-1-phenyl-1,3-propanediol sum of enantiomers, gc |
CID PubChem | 2735120 |
Nom IUPAC | (1R)-1-phénylpropane-1,3-diol |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(CCO)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10712792
|
Thermo Scientific Acros
417750010 |
1 g | Flacon en verre |
168.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10413575
|
Thermo Scientific Acros
417750050 |
5 g | Flacon en verre |
526.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
103548-16-9 | |
152.19 | |
RRVFYOSEKOTFOG-SECBINFHSA-N | |
2735120 | |
C1=CC=C(C=C1)C(CCO)O |
C9H12O2 | |
MFCD00145213 | |
r-+-1-phenyl-1,3-propanediol, r-1-phenylpropane-1,3-diol, r-1-phenyl-1,3-propanediol, 1r-1-phenylpropane-1,3-diol, r-1-phenyl-1,3-dihydroxypropane, r-3-phenyl-1,3-dihydroxypropane, 1,3-propanediol,1-phenyl-, 1r, r ?-?1-?phenyl-?1,?3-?propanediol, r-+-1-phenyl-1,3-propanediol sum of enantiomers, gc | |
(1R)-1-phénylpropane-1,3-diol |
Spécification
(R)-1-Phenyl-1, 3-propanediol | |
97.5 | |
62°C to 66°C | |
Authentique | |
C9H12O2 | |
+54.50° (22°C c=1,1,2−dichloroeth) | |
r-+-1-phenyl-1,3-propanediol, r-1-phenylpropane-1,3-diol, r-1-phenyl-1,3-propanediol, 1r-1-phenylpropane-1,3-diol, r-1-phenyl-1,3-dihydroxypropane, r-3-phenyl-1,3-dihydroxypropane, 1,3-propanediol,1-phenyl-, 1r, r ?-?1-?phenyl-?1,?3-?propanediol, r-+-1-phenyl-1,3-propanediol sum of enantiomers, gc | |
C1=CC=C(C=C1)C(CCO)O | |
152.19 | |
152.19 | |
Solide cristallin |
103548-16-9 | |
100.0 | |
Blanc | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD00145213 | |
+ 54.5 | |
RRVFYOSEKOTFOG-SECBINFHSA-N | |
(1R)-1-phénylpropane-1,3-diol | |
2735120 | |
98% |
RUO – Research Use Only