Learn More
Quinoléine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
41.41€ - 281.40€
Identifiants chimiques
CAS | 91-22-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H7N |
Poids moléculaire (g/mol) | 129.16 |
Numéro MDL | MFCD00006736,MFCD06637409,MFCD31699982,MFCD31699983,MFCD31699984,MFCD31699985,MFCD31699986,MFCD31699987 |
Clé InChI | SMWDFEZZVXVKRB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | chinolin, chinoline, 1-benzazine, quinolin, 1-azanaphthalene, chinoleine, leucol, benzo b pyridine, benzopyridine, leukol |
CID PubChem | 7047 |
ChEBI | CHEBI:17362 |
Nom IUPAC | quinoline |
SMILES | C1=CC=C2N=CC=CC2=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10032910
|
Thermo Scientific Acros
221140050 |
5 g | Flacon en verre |
41.41€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10032920
|
Thermo Scientific Acros
221141000 |
100 g | Flacon en verre |
49.35€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10419920
|
Thermo Scientific Acros
221145000 |
500 g | Flacon en verre |
117.59€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13428478
|
Thermo Scientific Acros
221140025 |
2.5 kg | Flacon en verre |
281.40€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
91-22-5 | |
129.16 | |
SMWDFEZZVXVKRB-UHFFFAOYSA-N | |
7047 | |
quinoline |
C9H7N | |
MFCD00006736,MFCD06637409,MFCD31699982,MFCD31699983,MFCD31699984,MFCD31699985,MFCD31699986,MFCD31699987 | |
chinolin, chinoline, 1-benzazine, quinolin, 1-azanaphthalene, chinoleine, leucol, benzo b pyridine, benzopyridine, leukol | |
CHEBI:17362 | |
C1=CC=C2N=CC=CC2=C1 |
Spécification
Quinoline | |
91-22-5 | |
Gris à violet | |
237.0°C | |
Authentique | |
C9H7N | |
MFCD00006736,MFCD06637409,MFCD31699982,MFCD31699983,MFCD31699984,MFCD31699985,MFCD31699986,MFCD31699987 | |
01,975; 02,356; 09,403 | |
1.095 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in hot water,miscible with alcohol,ether,acetone,benzene,and carbon disulfide | |
C1=CC=C2N=CC=CC2=C1 | |
129.16 | |
CHEBI:17362 | |
99% |
99% | |
-15.0°C | |
1.0950g/mL | |
101°C | |
98.5% min. (GC) | |
1.6230 to 1.6260 | |
20,339 | |
15,8185 | |
chinolin, chinoline, 1-benzazine, quinolin, 1-azanaphthalene, chinoleine, leucol, benzo b pyridine, benzopyridine, leukol | |
SMWDFEZZVXVKRB-UHFFFAOYSA-N | |
quinoline | |
7047 | |
129.16 | |
Masse cristalline, paillettes, poudre ou morceaux |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut provoquer le cancer.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
Nocif par contact cutané.
Toxique
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver avec précaution et abondamment à l’eau et au savon.
Appelez un CENTRE ANTIPOISON
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 202-051-6
missing translation for 'rtecsNumber' : VA9275000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Quinoline
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Quinoline
RUO – Research Use Only