Learn More
Quinoline-4-carboxaldéhyde, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
86.40€ - 373.86€
Identifiants chimiques
CAS | 4363-93-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H7NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 157.17 |
Numéro MDL | MFCD00006781 |
Clé InChI | MGCGJBXTNWUHQE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-quinolinecarboxaldehyde, 4-quinolinecarbaldehyde, cinchoninaldehyde, quinoline-4-carboxaldehyde, 4-formylquinoline, unii-3a0k4yx051, chinolin-4-aldehyd, quinoline-4-aldehyde, 4quinolinecarboxaldehyde |
CID PubChem | 78072 |
Nom IUPAC | quinoléine-4-carbalaldéhyde |
SMILES | O=CC1=C2C=CC=CC2=NC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11309046
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20203.06 |
5 g |
86.40€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11319046
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20203.14 |
25 g |
373.86€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
4-Quinolinecarboxaldehyde(cinchoninaldehyde) was used in the synthesis of lepidylamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 4-quinolinecarboxaldéhyde(cinchoninaldéhyde) a été utilisé dans la synthèse des lépidylamines.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec les agents oxydants et l’air.
Identifiants chimiques
4363-93-3 | |
157.17 | |
MGCGJBXTNWUHQE-UHFFFAOYSA-N | |
78072 | |
O=CC1=C2C=CC=CC2=NC=C1 |
C10H7NO | |
MFCD00006781 | |
4-quinolinecarboxaldehyde, 4-quinolinecarbaldehyde, cinchoninaldehyde, quinoline-4-carboxaldehyde, 4-formylquinoline, unii-3a0k4yx051, chinolin-4-aldehyd, quinoline-4-aldehyde, 4quinolinecarboxaldehyde | |
quinoléine-4-carbalaldéhyde |
Spécification
Quinoline-4-carboxaldehyde | |
48°C to 52°C | |
>110°C (230°F) | |
MFCD00006781 | |
Air Sensitive | |
Slightly soluble in water. | |
O=CC1=C2C=CC=CC2=NC=C1 | |
157.17 | |
157.17 |
4363-93-3 | |
131°C to 133°C (5 mmHg) | |
C10H7NO | |
113072 | |
4-quinolinecarboxaldehyde, 4-quinolinecarbaldehyde, cinchoninaldehyde, quinoline-4-carboxaldehyde, 4-formylquinoline, unii-3a0k4yx051, chinolin-4-aldehyd, quinoline-4-aldehyde, 4quinolinecarboxaldehyde | |
MGCGJBXTNWUHQE-UHFFFAOYSA-N | |
quinoléine-4-carbalaldéhyde | |
78072 | |
≥97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 224-453-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only