Learn More
Acide quinoléine-3-boronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
84.80€ - 1139.00€
Identifiants chimiques
CAS | 191162-39-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H8BNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 172.98 |
Numéro MDL | MFCD02183527 |
Clé InChI | YGDICLRMNDWZAK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-quinolineboronic acid, quinoline-3-boronic acid, 3-quinolinylboronic acid, 3-quinolylboronic acid, quinolin-3-yl-3-boronic acid, 3-quinoline boronic acid, 3-quinolineboronic aid, quinolin-3-yl-boranediol, quinolin-3-yl boronic acid, boronic acid, 3-quinolinyl |
CID PubChem | 2734663 |
Nom IUPAC | (quinolin-3-yl)boronic acid |
SMILES | OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2N=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10733023
|
Thermo Scientific Acros
367730010 |
1 g | Flacon en verre | ||||||
10437592
|
Thermo Scientific Acros
367730050 |
5 g | Flacon en verre | ||||||
11945851
|
Thermo Scientific Acros
367730250 |
25 g | Flacon en verre | ||||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
191162-39-7 | |
172.98 | |
YGDICLRMNDWZAK-UHFFFAOYSA-N | |
2734663 | |
OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2N=C1 |
C9H8BNO2 | |
MFCD02183527 | |
3-quinolineboronic acid, quinoline-3-boronic acid, 3-quinolinylboronic acid, 3-quinolylboronic acid, quinolin-3-yl-3-boronic acid, 3-quinoline boronic acid, 3-quinolineboronic aid, quinolin-3-yl-boranediol, quinolin-3-yl boronic acid, boronic acid, 3-quinolinyl | |
(quinolin-3-yl)boronic acid |
Spezifikation
Quinoline-3-boronic acid | |
148.0°C to 155.0°C | |
Authentique | |
C9H8BNO2 | |
3-quinolineboronic acid, quinoline-3-boronic acid, 3-quinolinylboronic acid, 3-quinolylboronic acid, quinolin-3-yl-3-boronic acid, 3-quinoline boronic acid, 3-quinolineboronic aid, quinolin-3-yl-boranediol, quinolin-3-yl boronic acid, boronic acid, 3-quinolinyl | |
OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2N=C1 | |
172.98 | |
172.98 | |
Poudre |
191162-39-7 | |
Marron à orange ou rose | |
97% | |
MFCD02183527 | |
YGDICLRMNDWZAK-UHFFFAOYSA-N | |
(quinolin-3-yl)boronic acid | |
2734663 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- 3-Quinoline boronic acid
Signalwort
- Attention
Gefahrenkategorie
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Sicherheitshinweis
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.