Learn More
Quinol, extra pur, SLR, Fisher Chemical
54.85€ - 61.20€
Identifiants chimiques
CAS | 123-31-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H6O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 110.112 |
Numéro MDL | 2339 |
Clé InChI | QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hydroquinone, 1,4-benzenediol, quinol, 1,4-dihydroxybenzene, p-benzenediol, 4-hydroxyphenol, p-hydroquinone, p-hydroxyphenol, p-dihydroxybenzene, benzoquinol |
CID PubChem | 785 |
ChEBI | CHEBI:17594 |
Nom IUPAC | Benzène-1,4-diol |
SMILES | C1=CC(=CC=C1O)O |
Description
Identifiants chimiques
123-31-9 | |
110.112 | |
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N | |
785 | |
Benzène-1,4-diol |
C6H6O2 | |
2339 | |
hydroquinone, 1,4-benzenediol, quinol, 1,4-dihydroxybenzene, p-benzenediol, 4-hydroxyphenol, p-hydroquinone, p-hydroxyphenol, p-dihydroxybenzene, benzoquinol | |
CHEBI:17594 | |
C1=CC(=CC=C1O)O |
Spécification
123-31-9 | |
Blanc | |
285°C | |
C6H6O2 | |
hydroquinone, 1,4-benzenediol, quinol, 1,4-dihydroxybenzene, p-benzenediol, 4-hydroxyphenol, p-hydroquinone, p-hydroxyphenol, p-dihydroxybenzene, benzoquinol | |
C1=CC(=CC=C1O)O | |
110.112 | |
CHEBI:17594 | |
Solide |
170°C | |
3.75 | |
Récipient de poudre en plastique | |
2339 | |
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N | |
Benzène-1,4-diol | |
785 | |
110.11g/mol |