Learn More
Quinhydrone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Quinhydrone, 98 %, ACROS Organics, Quantité :100 g, emballage :Flacon en verre, vert, Point de fusion :168°C à 172°C, poids moléculaire :218,21, pourcentage de pureté :98 %, plage de pourcentage du dosage :48,0 à 52 % d’hydroquinone (HPLC), CAS :106-34-3, CHEBI :CHEBI:26491, densité :1,4000 g/ml
52.76€ - 416.07€
Identifiants chimiques
CAS | 106-34-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H10O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 218.21 |
Numéro MDL | MFCD00010310 |
Clé InChI | BDJXVNRFAQSMAA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | quinhydrone, green hydroquinone, p-benzoquinhydrone, chinhydron, chinhydron czech, unii-p4a66lq3qj, hydroquinone, compd. with p-benzoquinone, p-benzoquinone, compd. with hydroquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, compd. with 1,4-benzenediol 1:1, p-benzoquinone-hydroquinone compound 1:1 |
CID PubChem | 7801 |
ChEBI | CHEBI:26491 |
Nom IUPAC | benzene-1,4-diol; cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione |
SMILES | OC1=CC=C(O)C=C1.O=C1C=CC(=O)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10511514
|
Thermo Scientific Acros
418770250 |
25 g | Flacon en verre |
52.76€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10598902
|
Thermo Scientific Acros
418771000 |
100 g | Flacon en verre |
116.58€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10405861
|
Thermo Scientific Acros
418775000 |
500 g | Flacon en verre |
416.07€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
106-34-3 | |
218.21 | |
BDJXVNRFAQSMAA-UHFFFAOYSA-N | |
7801 | |
benzene-1,4-diol; cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione |
C12H10O4 | |
MFCD00010310 | |
quinhydrone, green hydroquinone, p-benzoquinhydrone, chinhydron, chinhydron czech, unii-p4a66lq3qj, hydroquinone, compd. with p-benzoquinone, p-benzoquinone, compd. with hydroquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, compd. with 1,4-benzenediol 1:1, p-benzoquinone-hydroquinone compound 1:1 | |
CHEBI:26491 | |
OC1=CC=C(O)C=C1.O=C1C=CC(=O)C=C1 |
Spécification
Quinhydrone | |
168°C to 172°C | |
1.4000g/mL | |
48.0 to 52% Hydroquinone (HPLC) | |
MFCD00010310 | |
1.4 | |
Solubility in water: 4g/L (20°C). Other solubilities: soluble in hot water,ammonia,alcohol,ether,insoluble in petroleum ether | |
OC1=CC=C(O)C=C1.O=C1C=CC(=O)C=C1 | |
218.21 | |
CHEBI:26491 | |
98% |
106-34-3 | |
Vert | |
Authentique | |
C12H10O4 | |
15, 8174 | |
quinhydrone, green hydroquinone, p-benzoquinhydrone, chinhydron, chinhydron czech, unii-p4a66lq3qj, hydroquinone, compd. with p-benzoquinone, p-benzoquinone, compd. with hydroquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, compd. with 1,4-benzenediol 1:1, p-benzoquinone-hydroquinone compound 1:1 | |
BDJXVNRFAQSMAA-UHFFFAOYSA-N | |
benzene-1,4-diol; cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione | |
7801 | |
218.21 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Toxique en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
Éviter le rejet dans l’environnement.
EN CAS D’INHALATION :Laver avec précaution et abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-387-6
missing translation for 'rtecsNumber' : VA4550000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Quinhydrone
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.