Learn More
Quinhydrone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11482668
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Used to measure the hydrogen ion concentration (pH) of a solution in a chemical experiment. It provides an alternative to the commonly used glass electrode in a pH meter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé pour mesurer la concentration d’ions hydrogène (pH) d’une solution lors d’une expérience chimique. Il offre une alternative à l’électrode de verre couramment utilisée dans un pH-mètre.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau 4 g/l (20°C).
Remarques
Sensible à la lumière et à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-34-3
Formule moléculaire C12H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 218.21
Numéro MDL MFCD00010310
Clé InChI BDJXVNRFAQSMAA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quinhydrone, green hydroquinone, p-benzoquinhydrone, chinhydron, chinhydron czech, unii-p4a66lq3qj, hydroquinone, compd. with p-benzoquinone, p-benzoquinone, compd. with hydroquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, compd. with 1,4-benzenediol 1:1, p-benzoquinone-hydroquinone compound 1:1
CID PubChem 7801
ChEBI CHEBI:26491
Nom IUPAC Benzène-1,4-diol ; cyclohexa-2,5-diène-1,4-dione
SMILES OC1=CC=C(O)C=C1.O=C1C=CC(=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinhydrone
Point de fusion 168°C to 171°C
Densité 1.4
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 3919222
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,8058
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water 4g/L (20°C).
Poids de la formule 218.21
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Quinhydrone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Quinhydrone