Learn More
Pyrex™ Adaptateur coudé avec prise de vide Quickfit™
Nécessite un connecteur à filetage pour le fonctionnement. L’adaptateur pour connecteur de vide Pyrex™ Quickfit™ peut être utilisé avec les condenseurs Liebig et d’autres appareils avec une taille de cône de 24/29.
Marque:  Pyrex™ RA13/33/SC
Code produit. 11322095
  • 61.75€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Nécessite un connecteur à filetage pour le fonctionnement. L’adaptateur pour récipient à vide Pyrex™ Quickfit™ peut être utilisé avec les condenseurs Liebig et d’autres appareils avec une taille de cône de 24/29.
  • Tige d’allonge dans le cône
  • Avec bras latéral pour la connexion à une alimentation sous vide
  • Connexion facile à la tubulure flexible via un raccord fileté en plastique amovible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
24/29
Verre borosilicaté
1Chaque
140 mm
Adaptateur pour joint en verre