Learn More
Adaptateur coudé avec prise de vide Quickfit™
Distribue des liquides entre plusieurs récipients en verre sous vide. L’adaptateur pour récepteur sous vide Quickfit™ est fourni avec un bras latéral pour faciliter la fixation à l’alimentation sous vide.
Marque:  Quickfit RA3/11/SC
Code produit. 11372095
  • 75.65€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Distribue des liquides entre plusieurs récipients en verre sous vide.L'adaptateur pour récepteur sous vide QuickFit™ est fourni avec un bras latéral pour faciliter la fixation à l'alimentation sous vide.
  • Tige d’allonge dans le cône
  • Avec bras latéral pour la connexion à une alimentation sous vide
  • Connexion facile à la tubulure flexible via un raccord fileté en plastique amovible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
14/23
4,33in
Connecteur fileté en plastique détachable, tige de distribution, bras latéral
Adaptateur coudé pour récepteur à vide
Tubulure flexible
110 mm
Verre borosilicaté
19/26