Learn More
Adaptateur coudé avec prise de vide Quickfit™
Distribue des liquides entre plusieurs récipients en verre sous vide. L’adaptateur pour récepteur sous vide Quickfit™ est fourni avec un bras latéral pour faciliter la fixation à l’alimentation sous vide.
Marque:  Quickfit RA3/44/SC
Code produit. 11312105
  • 80.30€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Distribue des liquides entre plusieurs récipients en verre sous vide.L'adaptateur pour récepteur sous vide QuickFit™ est fourni avec un bras latéral pour faciliter la fixation à l'alimentation sous vide.
  • Tige d’allonge dans le cône
  • Avec bras latéral pour la connexion à une alimentation sous vide
  • Connexion facile à la tubulure flexible via un raccord fileté en plastique amovible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
29/32
6,49in
Connecteur fileté en plastique détachable, tige de distribution, bras latéral
Adaptateur coudé pour récepteur à vide
Tubulure flexible
165 mm
Verre borosilicaté Pyrex
24/29