Learn More
Adaptateur coudé avec prise de vide Quickfit™
Distribue des liquides entre plusieurs récipients en verre sous vide. L’adaptateur pour récepteur sous vide Quickfit™ est fourni avec un bras latéral pour faciliter la fixation à l’alimentation sous vide.
Marca: Quickfit RA3/33/SC
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Distribue des liquides entre plusieurs récipients en verre sous vide.L'adaptateur pour récepteur sous vide QuickFit™ est fourni avec un bras latéral pour faciliter la fixation à l'alimentation sous vide.
- Tige d’allonge dans le cône
- Avec bras latéral pour la connexion à une alimentation sous vide
- Connexion facile à la tubulure flexible via un raccord fileté en plastique amovible
Specifica
24/29 | |
5,9in | |
Connecteur fileté en plastique détachable, tige de distribution, bras latéral | |
Adaptateur coudé pour récepteur à vide |
Tubulure flexible | |
150 mm | |
Verre borosilicaté Pyrex | |
24/29 |