Learn More
Cônes à joints sans badge Quickfit™
Exempts de tout marquage en céramique
Marque: Quickfit CNB55UB
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Exempts de tout marquage en céramique
- Évitent le problème de carbonisation de badge à des températures élevées pouvant donner un aspect peu soigné
- Fabriqués avec une précision dépassant les exigences de la norme ISO 383
- Verre borosilicaté Pyrex™ pour une résistance à la corrosion chimique et aux chocs thermiques
- Cônes fabriqués avec une longueur de tige de 100 mm
Spécification
5Pack | |
Joint rodé mâle | |
55/44 | |
5mm |