Learn More
Cônes à joints sans badge Quickfit™
Exempts de tout marquage en céramique
Marque: Quickfit CNB7UB
82.31 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Exempts de tout marquage en céramique
- Évitent le problème de carbonisation de badge à des températures élevées pouvant donner un aspect peu soigné
- Fabriqués avec une précision dépassant les exigences de la norme ISO 383
- Verre borosilicaté Pyrex™ pour une résistance à la corrosion chimique et aux chocs thermiques
- Cônes fabriqués avec une longueur de tige de 100 mm
Spécification
Cône à joint | |
43297 | |
1,5mm |