Learn More
Adaptateur rodé de tubulure droit Quickfit™
Ajoutez une tubulure détachable à un récipient en verre grâce à un adaptateur de tubulure en verre. Les adaptateurs de tubulure droits Quickfit™ sont fournis dans différentes tailles pour s’adapter aux récipients ou aux tailles variables.
Marque: Quickfit MF13/4/SC
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec raccord droit pour la fixation d’un tuyau en caoutchouc, etc.
- Connecteurs filetés en plastique amovibles permettant de fixer une tubulure flexible simplement et en toute sécurité
Spécification
Tubulure flexible, tuyau en caoutchouc | |
Verre borosilicaté Pyrex | |
29/32 |
Connecteur fileté en plastique détachable | |
Adaptateur pour tubulure droit |