Learn More
Adaptateur allonge droite Quickfit™
Distribue des liquides en toute sécurité avec des récepteurs droits en verre. L’adaptateur d’allonge droite Quickfit™ se fixe solidement aux récipients en verre pour faciliter le transfert.
25.05€ - 28.15€
Spécification
Hauteur (impériale) | 7,08in |
---|---|
Hauteur (métrique) | 180 mm |
Matériau | Verre borosilicaté |
Type de produit | Adaptateur d’administration |
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12038991
|
Quickfit
RA1/23 |
24/29 |
25.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12671520
|
Quickfit
RA1/22 |
19/26 |
28.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Distribue des liquides en toute sécurité avec des récepteurs droits en verre.L'adaptateur d'allonge droite QuickFit™ se fixe solidement aux récipients en verre pour faciliter le transfert.
- Allonge avec tige droite
Spécification
7,08in | |
180 mm | |
Verre borosilicaté | |
Adaptateur d’administration |