Learn More
Adaptateur de tubulure Quickfit™ avec bras latéral
Adaptateur de tubulure Quickfit™ avec bras latéral pour fixer un tuyau en caoutchouc
Marque:  Quickfit MF18/2/SC
Code produit. 10440485
  • 37.85€ / 1 pièce
Expédition estimée: 31-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Adaptateur de tubulure Quickfit™ avec bras latéral pour fixer un tuyau en caoutchouc
  • Avec bras latéral pour fixer un tuyau en caoutchouc, etc.
  • Connecteur fileté en plastique amovible permettant de fixer une tubulure flexible simplement et en toute sécurité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
19/26
Verre borosilicaté
19/26
Connecteur fileté en plastique détachable
Adaptateur de tubulure à bras latéral