Learn More
Adaptateur de filetage Quickfit™ pour cône
Fixez solidement les thermomètres et les tubes sur les récipients en verre. L’adaptateur fileté QuickFit™ existe en différentes tailles adaptées à de nombreux récipients et orifices d’entrée.
69.50€ - 107.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Idéal pour la protection des thermomètres, des tubes d’admission de gaz |
---|---|
Comprend | Bouchon en plastique, anneau en caoutchouc de silicone et rondelle en PTFE |
Matériau | Verre borosilicaté |
Type de produit | Adaptateur fileté à vis conique |
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Taille du cône | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Taille du cône | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10821900
|
Quickfit
ST52/13 |
13 | 19/26 |
107.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10840580
|
Quickfit
ST54/24 |
24 | 29/32 |
89.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10654969
|
Quickfit
ST52/18 |
18 | 19/26 |
74.20€
2 pièces |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10187988
|
Quickfit
ST51/13 |
13 | 14/23 |
94.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10684009
|
Quickfit
ST53/18 |
18 | 24/29 |
69.50€
2 pièces |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10290219
|
Quickfit
ST51/18 |
18 | 14/23 |
107.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
10168138
|
Quickfit
ST53/13 |
13 | 24/29 |
69.50€
2 pièces |
Expédition estimée: 16-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10484520
|
Quickfit
ST53/24 |
24 | 24/29 |
75.65€
2 pièces |
Expédition estimée: 16-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10426060
|
Quickfit
ST52/24 |
24 | 19/26 |
85.75€
2 pièces |
Expédition estimée: 16-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10494520
|
Quickfit
ST54/13 |
13 | 29/32 |
79.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 16-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10870390
|
Quickfit
ST54/18 |
18 | 29/32 |
75.65€
2 pièces |
Expédition estimée: 16-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Fixez solidement les thermomètres et les tubes sur les récipients en verre. L'adaptateur fileté QuickFit™ existe en différentes tailles adaptées à de nombreux récipients et orifices d'entrée.
- Joint fileté à vis avec bouchon en plastique, anneau en caoutchouc de silicone et rondelle en PTFE
- Idéal pour la protection des thermomètres, des tubes d’entrée de gaz, etc.
Spécification
Idéal pour la protection des thermomètres, des tubes d’admission de gaz | |
Bouchon en plastique, anneau en caoutchouc de silicone et rondelle en PTFE | |
Verre borosilicaté | |
Adaptateur fileté à vis conique |