Learn More
Barboteur pour système réactionnel Quickfit™
Idéal pour isoler le mélange de réaction de l’atmosphère.
163.00€ - 810.00€
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15768017
|
Quickfit
GB1/24 |
Barboteur pour système réactionnel | |||||||
15778017
|
Quickfit
GB1/29 |
Barboteur pour système réactionnel |
163.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15537910
|
Quickfit
GB1/19 |
Barboteur pour système réactionnel |
810.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 17-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Bras latéral pour faciliter le remplissage avec de l’huile minérale
- Les barboteurs ont une capacité d’environ 5 ml
Spécification
Barboteur pour système réactionnel |