Learn More
Rondelles à filetage en PTFE Quickfit™
Fixez les bouchons à vis sur les filetages à vis en verre. Les rondelles à filetage Quickfit™ pour les filetages à vis QuickFit™ garantissent que le bouchon est correctement placé. Rondelles disponibles en plusieurs tailles.
Marque: Quickfit QW18/7
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Fixez les bouchons à vis sur les filetages à vis en verre.Les rondelles à filetage Quickfit™ pour les filetages à vis QuickFit™ garantissent que le bouchon est correctement placé.Rondelles disponibles en plusieurs tailles.
- Pour une utilisation avec les filetages à vis en verre Quickfit™
- Bouchons à vis en mélamine avec ouverture sur le dessus
- Joints en caoutchouc de silicone avec rondelles en PTFE
- Pour déterminer quels sont les composants requis : i) Vérifiez le filetage des tubes en verre (la désignation de la taille fait référence au dia. ext. du filetage en mm) ii) Vérifiez le dia. ext. du tube à échantillons, du thermomètre, de la sonde etc. qui sera inséré dans le bouchon à vis.
Spécification
Laveur | |
PTFE | |
Pour filetages en verre Quickfittrade; | |
18 |