Learn More
Allonge avec branches multiples à pis de distillation Quickfit™
Utile pour la collecte des fractions de distillat
Marque:  Quickfit RA5/11/SC
166.59 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11322105
  • 183.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Permet d’adapter jusqu’à trois flacons* à une sortie de condenseur
  • Il suffit de faire pivoter légèrement l’adaptateur et de présenter un nouveau flacon au distillat
  • Avec bras latéral pour la connexion à une alimentation sous vide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
14/23
4,33in
Bras latéral
Adaptateur courbé
Flacon
110 mm
Verre borosilicaté