Learn More
Adaptateur pour joints en verre multiples Quickfit™ avec deux cols
Raccordez deux appareils de manière étanche. L’adaptateur pour joints en verre multiples QuickFit™ avec deux cols est doté d’un col entièrement vertical et d’un autre incliné.
Marque:  Quickfit MA2/3
Code produit. 12061603
  • 59.90€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
 •Avec deux cols :
- Un verticale
- Un incliné à 45°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
19/26
Verre borosilicaté
Adaptateur à cols multiples