Learn More
Adaptateur pour joints en verre multiples Quickfit™ avec deux cols
Raccordez deux appareils de manière étanche. L’adaptateur pour joints en verre multiples Quickfit™ avec deux cols est doté d’un col entièrement vertical et d’un autre incliné.
Marque: Quickfit MA2/2
58.81 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Avec deux cols : Un vertical, un incliné à 45°
Spécification
19/26 | |
Adaptateur pour joint en verre | |
19/26 |
Verre borosilicaté | |
1/boîte |