Learn More
Pyrex™ Clips de montage métalliques Quickfit™
À utiliser avec les extracteurs soxhlet, les couvercles à bride plate et les récipients de réaction. Les clips de montage métalliques Pyrex™ Quickfit™ appliquent une pression positive sur les deux surfaces avec un fil à ressorts.
Marque:  Pyrex™ JC75F
Code produit. 10166304
  • 45.15€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
À utiliser avec les extracteurs soxhlet, les couvercles dépolis plats et les récipients de réaction. Les clips de montage métalliques Pyrex™ Quickfit™ appliquent une pression positive sur les deux surfaces avec une conception métallique à ressorts.
  • Pour fixer les couvercles à bride plate aux flacons de réaction à col large et aux récipients de culture
  • En acier inox
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Clip d’assemblage
Pour modèle Soxhlet EX5/75, alésage à bride plate 75 mm
Conception à ressorts
75 mm
Acier inoxydable
Fixation des couvercles dépolis plats aux récipients de culture et aux flacons de réaction à col large
FG75