Learn More
Ampoule en verre Quickfit™ avec robinet d’arrêt Rotaflo™ et extrémité supérieure ouverte
Avec opercule au lieu d’une prise pour un ajout facile de solutions
Marque: Quickfit D3/22
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conformes à la norme ISO 4800
- Avec tige à l’intérieur du cône
- Permet un ajustement facile des colonnes de chromatographie supérieures Quickfit™, etc., où la tige saillie serait indésirable
- Robinet d’arrêt GP Rotaflo™ avec clé en PTFE pour des performances sans graisse
- Avec opercule au lieu d’une prise pour un ajout facile de solutions
- Prix économique
Spécification
39 mm | |
Entonnoir compte-gouttes | |
ISO 4800 | |
Robinet d’arrêt GP Rotaflo™, clé en PTFE |
100 ml | |
Verre borosilicaté Pyrex, Borosilicate Glass | |
19/26 |