Learn More
Adaptateur élargisseur Quickfit™
En verre borosilicaté. Raccordez les joints en verre rodé de grande taille à ceux de plus petite taille avec l’adaptateur élargisseur QuickFit™.
Marque:  Quickfit XA74
Code produit. 15558010
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Raccordez des joints en verre rodé de grande taille à d'autres de plus petite taille grâce à l'adaptateur élargisseur QuickFit™
  • À utiliser pour le raccordement de joints en verre rodé de tailles différentes
  • Rodage de grande taille en haut et cône de petite taille en bas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
29/32
Verre borosilicaté
45/40
Utile pour la connexion de joints en verre dépoli de tailles différentes
Expansion adapter