Learn More
Adaptateur élargisseur Quickfit™
En verre borosilicaté. Raccordez les joints en verre rodé de grande taille à ceux de plus petite taille avec l’adaptateur élargisseur QuickFit™.
Marque:  Quickfit XA53
76.22 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10146454
  • 83.05€ / 2 pièces
Expédition estimée: 08-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Raccordez des joints en verre rodé de grande taille à d'autres de plus petite taille grâce à l'adaptateur élargisseur QuickFit™
  • À utiliser pour le raccordement de joints en verre rodé de tailles différentes
  • Rodage de grande taille en haut et cône de petite taille en bas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
24/29
Verre borosilicaté
34/35
Utile pour la connexion de joints en verre dépoli de tailles différentes
Raccord élargissement