Learn More
Flacon en forme de poire à deux cols Quickfit™
Col latéral utile pour l’introduction de tubes d’entrée de gaz et de thermomètres. Le flacon en forme de poire à deux cols Quickfit est fabriqué en verre borosilicaté.
Marque: Quickfit FP50/1/1A
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Col latéral utile pour l’introduction de tubes d’entrée de gaz et de thermomètres. Le flacon en forme de poire à deux cols Quickfit est fabriqué en verre borosilicaté.
- Avec prise en verre rodé de la plus haute qualité
- Col latéral utile pour l’introduction de tubes d’entrée de gaz et de thermomètres ou autres dans le flacon
- Fabriqués en verre borosilicaté pour une résistance élevée aux chocs thermiques et aux attaques chimiques
- Avec un col central vertical et un col latéral incliné
Spécification
50 ml | |
115 mm | |
14/23 (centre), 14/23 (côté) |
Verre borosilicaté | |
Un col central vertical et un col latéral incliné | |
Poire |