Learn More
Tube à tremper fritté en verre borosilicaté Quickfit™ pour flacon Dreschel
Dispersez le gaz en bulles avec les tubes en verre borosilicaté frittés QuickFit™ conçus pour s’adapter à une gamme de flacons Deschel QuickFit™. Les tubes sont livrés dans une variété de porosité pour un contrôle précis de la taille des bulles.
Marque: Quickfit MF48/13/125
60.74 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Dispersez le gaz dans des bulles avec les tubes en verre borosilicaté fritté QuickFit™ conçus pour s'adapter à une gamme de flacons Deschel QuickFit™.Les tubes sont livrés dans une variété de porosité pour un contrôle précis de la taille des bulles.
- Conformes à la norme BS 2461
- Le tube plongeur fritté disperse le gaz dans des bulles pour une plus grande efficacité
- Choix de porosités de frittage pour obtenir une taille de bulle fine
Spécification
BS 2461 | |
Verre borosilicaté | |
Fritté |
Longueur de la tige : 132 mm | |
Pour flacon Dreschel modèle MF29/3/125 | |
1 |