Learn More
Dispositif pour dosage de l’eau en verre borosilicaté Quickfit™
Détermination de la teneur en eau ou en huile volatile. Le récepteur selon Dean-Stark pour solvants plus denses que l’eau en verre borosilicaté QuikFit™ est idéal lorsque l’entraîneur de solvant est plus lourd que l’eau.
161.00€ - 166.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Pour la détermination de la teneur en eau dans les produits pétroliers à l’aide d’un entraîneur de solvant qui est plus lourd que l’eau |
---|---|
Type | Récepteur entraîneur lourd |
Matériau | Verre borosilicaté |
Certifications/Conformité | BS 756 |
À utiliser avec (équipement) | Entraîneur lourd |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12465436
|
Quickfit
WE7/23/12 |
12,5 ml |
161.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12475436
|
Quickfit
WE7/23/3 |
3 ml |
166.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Déterminent la teneur en eau ou en huile volatile.Le récepteur d'entraîneur lourd en verre borosilicaté QuickFit™ est idéal lorsque l'entraîneur de solvant est plus lourd que l'eau.
- Conformes à la norme BS 756
- Pour la détermination de la teneur en eau dans les produits pétroliers à l’aide d’un entraîneur de solvant qui est plus lourd que l’eau
- Convient également à l’estimation de la teneur en huile volatile
- Verre borosilicaté de haute qualité avec tube gradué et joints rodés de précision Quickfit™
Spécification
Pour la détermination de la teneur en eau dans les produits pétroliers à l’aide d’un entraîneur de solvant qui est plus lourd que l’eau | |
Verre borosilicaté | |
Entraîneur lourd |
Récepteur entraîneur lourd | |
BS 756 |