Learn More
Invitrogen™ Kits de dosage d’ARN haute sensibilité (HS), à plage large (BR) et plage étendue (XR) Qubit™.
Les kits permettent une détection rapide et sensible de l’ARN à faible abondance et abondance élevée, et peuvent distinguer l’ARN et l’ADN, les protéines et les nucléotides libres.
Marque: Invitrogen™ Q33223
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Réalisez une quantification précise et exacte de l’ARN avec les kits de dosage de l’ARN HS, BR et XR Qubit. Ces kits de quantification de l’ARN permettent une détection rapide et sélective des échantillons d’ARN à faible abondance et abondance élevée, et peuvent distinguer l’ARN de l’ADN, des protéines et des nucléotides libres. Les contaminants, tels que les sels, les solvants ou les détergents, sont bien tolérés.
Les kits de dosage d’ARN HS, BR et XR Qubit sont conçus pour être utilisés avec les fluoromètres Qubit. Les dosages sont hautement sélectifs pour l’ARN par rapport à l’ADN, aux protéines et aux nucléotides libres. Tous les kits comprennent un réactif de dosage concentré, un tampon de dilution et des étalons d’ARN pré-dilués. Il suffit de diluer le réactif à l’aide du tampon fourni, d’ajouter votre échantillon (tout volume compris entre 1 µl et 20 µl est acceptable) et de lire la concentration à l’aide d’un fluoromètre.Kit de dosage HS d’ARN Qubit
Lorsque le kit de dosage d’ARN HS Qubit (haute sensibilité) est utilisé avec un fluoromètre Qubit, celui-ci fournit une méthode précise et sélective pour la quantification des échantillons d’ARN sensibles. Le kit de dosage est conçu pour être précis pour les concentrations initiales d’échantillons d’ADN de 0,2 à 200 ng/µl (selon le volume d’échantillon), ce qui donne une plage de détection de 4 à 200 ng.
Kit de dosage d’ARN BR Qubit
Lorsque le kit de dosage d’ARN BR Qubit (large plage) est utilisé avec un fluoromètre Qubit, celui-ci fournit une méthode précise et sélective pour la quantification des échantillons d’ARN. Le kit de dosage est conçu pour être précis pour les concentrations initiales d’échantillons d’ARN de 0,5 à 1 200 ng/µl (selon le volume d’échantillon), ce qui donne une plage de détection de 10 à 1 200 ng.
Kit de dosage d’ARN XR Qubit
Le kit de dosage d’ARN XR Qubit (plage étendue), conçu pour être utilisé avec les fluoromètres Qubit 4 et Qubit Flex, offre une méthode précise et sélective pour la quantification des échantillons d’ARN à abondance élevée. Le kit de dosage est conçu pour être précis pour les concentrations initiales d’échantillons d’ARN de 5 à 20 000 ng/µl (selon le volume d’échantillon), ce qui donne une plage de détection de 100 à 20 000 ng.
Notes
• Les kits de dosage d’ARN Qubit HS et BR peuvent être utilisés avec n’importe quel fluoromètre Qubit
• Les kits de dosage d’ARN Qubit XR sont conçus pour être utilisés uniquement avec les fluoromètres Qubit 4 ou Qubit Flex
• À utiliser avec des tubes PCR de 0,5 ml transparents à paroi fine (réf. Q32856) pour le fluoromètre Qubit 4 et 8 barrettes de tubes de 200 µl (réf. Q33252) pour le fluoromètre Qubit Flex
Spécification
Quantification de l’ARN, plage étendue | |
Fluoromètre Qubit 4 et Qubit Flex | |
0,1 à 20 µg | |
Glace carbonique |
Fluorescence | |
100 réactions | |
Qubit |