Learn More
Hellma™ Ultra-micro cellules d’absorption en quartz Suprasil
Marque: Hellma™ 105-201-15-40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Cuve fluorescence haute précision• 3 ou 4 faces claires
• Volume 12 à 3500μL
• Cuve verre optique spécial ,OS ou quartz suprasil ,QS, trajet optique 10mm
• Cuves haute précision à 3 ou 4 faces claires pour mesures de fluorescence
• S'adaptent à tous les supports pour cuve carrée standard, dimensions externes: 12,5 x 12,5mm, hauteur 45 mm
• Type 105.250 - 105.252: cuves micro, cuve quartz, Suprasil QS, avec bouchon polyéthylène. 3 fenêtres, 2 hauteurs de faisceau disponibles, Z = 8,5 ou Z = 15mm, selon votre fluorimètre. 3 faces claires.
Spécification
Ultra-micro cellule d’absorption | |
Suprasil quartz | |
10 mm | |
Photomètres et spectrophotomètres |
0,7 à 5 μl | |
1/boîte | |
45 mm | |
12,5mm |