Learn More
Hellma™ Micro cellules en quartz Suprasil
Marque: Hellma™ 110-5-40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Micro cellule | |
Suprasil quartz | |
9,5mm | |
5 mm | |
46mm |
1,75 ml | |
PTFE | |
1Each | |
De 200 à 2500 nm | |
12,5mm |