Learn More
Hellma™ Macro cellules d’absorption Suprasil Quartz
Marque:  Hellma™ 110-2-40
Code produit. 13405072
  • 257.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Macro cellule d’absorption
Suprasil quartz
1/boîte
52 mm
700 μl
9,5mm
2 mm
12,5mm