Learn More
Hellma™ Cellules démontables en quartz Suprasil
Marque:  Hellma™ 106-0.01-40
Code produit. 11719118
  • 369.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Cuves démontables
Suprasil quartz
2/boîte
45 mm
26 μl
9 mm
0,1 ± 0,005 mm
12,5mm