Learn More
Bel-Art™ Tubes RPE capillaires SP Scienceware™ Wilmad™ X-Band pour échantillons aqueux
Fermer l’extrémité avec une flamme chaude ou de la cire d’abeille. Le tube capillaire RPE Bel Art SP Scienceware™ Wilmad™ X-Band pour échantillons aqueux est souvent utilisé dans les applications RPE qui nécessitent un réglage des échantillons aqueux à haut dB ou lorsque la taille de l’échantillon est limitée.
Marque: Bel-Art™ 66000-0040
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Ouvert aux deux extrémités.
- Facile à sceller avec une flamme chaude ou de la cire d’abeille
Spécification
100 mm | |
1,0 mm | |
Q-1.0X1.2 |
1,2 mm | |
25 paquet |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel-Art™ Tubes RPE capillaires SP Scienceware™ Wilmad™ X-Band pour échantillons aqueux >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu