Learn More
Miele Professional™ Insert E 149
Insert E 149 pour un chargement optimal de 80 tubes à essai, 16 x 105 mm
Marque: Miele Professional™ 3808800
568.06 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Convient à 80 tubes à essai de 16 x 105 mm ou moins
- Également équipé d’un couvercle 80 compartiments à 18 x 18 mm
- Largeur de maille sur la base 8 x 8 mm
Spécification
Insert de tube à essai quart de segment | |
Couvercle | |
1 de chaque |
80 tubes à essai jusqu’à 16 x 105 mm, pour panier supérieur, panier inférieur | |
18 x 18mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Miele Professional™ Insert E 149 > Dimensions : 18 x 18 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu