Learn More
Macherey-Nagel™ Bandelettes de test semi-quantitatif Quantofix™ pour le cyanure
Pratique : les kits prêts à l’emploi, pré-étalonnés, contiennent tous les équipements et réactifs nécessaires
Marque: Macherey-Nagel™ 91318
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Rapide : la plupart des tests peuvent être effectués en 10 à 120 s
- Pratique : les kits prêts à l’emploi, pré-étalonnés, contiennent tous les équipements et réactifs nécessaires
- Précis : ajustement des graphiques couleur et vérification à l’aide de solutions étalons certifiées
- Durée de conservation : 2,5 ans, stockage à moins de 30°C
Spécification
Blanc à violet | |
Détermination du cyanure | |
100/boîte | |
3 min |
Bande | |
0, 1, 3, 10, 30 mg/L CN- | |
30°C | |
Bandelette de test semi-qualitative |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- QUANTOFIX Cyanide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: pyridine, chloramineT