Learn More
Macherey-Nagel™ Bandelettes de test semi-quantitatif Quantofix™ pour le calcium
Pratique : les kits prêts à l’emploi, pré-étalonnés, contiennent tous les équipements et réactifs nécessaires
Marque: Macherey-Nagel™ 91324
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Rapide : la plupart des tests peuvent être effectués en 10 à 120 s
- Pratique : les kits prêts à l’emploi, pré-étalonnés, contiennent tous les équipements et réactifs nécessaires
- Précis : ajustement des graphiques couleur et vérification à l’aide de solutions étalons certifiées
- Durée de conservation : 2,5 ans, stockage à moins de 30°C
Spécification
Jaune au rouge | |
Détermination du calcium | |
60/boîte | |
1 min |
Bande | |
0, 10, 25, 50, 100 mg/L Ca2+ | |
30°C | |
Bandelette de test semi-qualitative |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- QUANTOFIX Calcium
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide solution, hydrogen peroxide urea