Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult™ Pseudomonas paraeruginosa ATCC™ 9027™
Bénéficiez d’une identification rapide et précise des organismes microbiologiques avec des organismes biologiques réels se développant sur des milieux de culture microbiologiques frais enrichis.
Marque:  Thermo Scientific™ R4735210
Code produit. 12607699
  • 667.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Thermo Scientific™ Quanti-Cult™ Pseudomonas paraeruginosa ATCC™ 9027™ is supplied as a film of preserved microorganisms on the inside of the cap on a plastic vial, ready for rehydration and use in quality control procedures.
  • No serial dilution required
  • Delivers <100 colony forming units (CFUs) in a single 0.3mL inoculum
Ordering Alerts:
Yield is 1 Test/reconstituted vial, 10 Tests/kit
Includes:
10 preserved organism vials and 10 rehydration vials.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
9027TM*
Quanti-Cult
Bacilles à gram-négatif
10 tests / kit
Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 9027™
Bactidisk
CQ quantitatif
Promotions
*The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC™ and are used under license.