Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Enterococcus faecalis ATCC™ 29212™
Bénéficiez d’une identification rapide et précise des organismes microbiologiques avec des organismes biologiques réels se développant sur des milieux de culture microbiologiques frais enrichis.
Marque: Thermo Scientific™ R4717030
1149.50 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le Quanti-Cult Plus™ Enterococcus faecalis ATCC™ 29212™ de Thermo Scientific™ se présente sous la forme d’un film de microorganismes conservés à l’intérieur du bouchon d’un flacon en plastique, prêts pour la réhydratation et les procédures de contrôle qualité.
- Aucune dilution de série requise
- Fournit moins de 100 unités formant des colonies (UFC) dans 0,1 ml d’inoculum unique
- 10 flacons de tests / flacons de contenu reconstitué ; 100 tests / kits
- Prêts pour la réhydratation
- Pour une utilisation dans les procédures de contrôle qualité
Comprend :
10 flacons d’organismes préservés et 10 flacons de réhydratation.
Spécification
29212TM* | |
Quanti-Cult Plus | |
Cocci | |
100 tests/kit |
Enterococcus faecalis ATCC™ 29212™ | |
Organismes pour le contrôle qualité | |
CQ quantitatif | |
100 tests/kit |
*L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™ et sont utilisés sous licence.