Learn More
Thermo Scientific™ Ensemble pratique Quanti-Cult Plus™, ensemblede CQ pour tests d’adéquation nutritionnelle
Fourni sous la forme d’un film de micro-organismes conservés à l’intérieur du couvercle d’un flacon en plastique, prêts pour la réhydratation et l’utilisation dans les procédures de contrôle qualité.
Marque: Thermo Scientific™ R4723000
Description
Le kit de test d’adéquation nutritionnelle Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus se présente sous la forme d’un film de microorganismes conservés à l’intérieur du bouchon d’un flacon en plastique, prêts pour la réhydratation et les procédures de contrôle de la qualité.
- Aucune dilution de série requise
- Fournit <100 unités formant des colonies (CFU) dans un seul inoculum de 0.1 ml <100 colony forming units (CFUs) in a single 0,1mL inoculum
Comprend :
12 flacons d’organismes conservés (deux par organisme) ; 12 flacons de réhydratation
Contenu :
Aspergillus brasiliensis ATCC™ 16404™
Bacillus subtilis ATCC™ 6633™
Candida albicans ATCC™ 10231™
Escherichia coli ATCC™8739™
Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 9027™
Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC™ 6538™.
Spécification
16404TM* | |
Quanti-Cult Plus | |
Panel d’organismes | |
120 tests/kit |
Ensemble de CQ pour tests d’adéquation nutritionnelle/6 | |
Kit de contrôle qualité | |
CQ quantitatif | |
120 tests/kit |
L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™ et sont utilisés sous licence.