Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Brevundimonas diminuta ATCC™ 19146™
Bénéficiez d’une identification rapide et précise des organismes microbiologiques avec des organismes biologiques réels se développant sur des milieux de culture microbiologiques frais enrichis.
Marque: Thermo Scientific™ R4711300
Description
Le Quanti-Cult Plus™ Brevundimonas diminuta ATCC™ 19146™ de Thermo Scientific™ se présente sous la forme d’un film de microorganismes conservés à l’intérieur du bouchon d’un flacon en plastique.
- Aucune dilution de série requise
- Fournit <100 unités formant des colonies (CFU) dans un seul inoculum de 0.1 ml <100 colony forming units (CFUs) in a single 0,1mL inoculum
- 10 Essais/flacon reconstitué
- 100 tests/kit
- Prêts pour la réhydratation
- Pour une utilisation dans les procédures de contrôle qualité
Comprend :
10 flacons d’organismes préservés et 10 flacons de réhydratation.
Spécification
19146TM* | |
Quanti-Cult Plus | |
Bacilles à gram-positif | |
100 tests / kit | |
Souche FDA PCI 818 [CCUG 24715, DSM 1635, LMG 10743] |
Brevundimonas diminuta ATCC™ 19146™ | |
Organismes pour le contrôle qualité | |
CQ quantitatif | |
100 tests/kit |
*L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™ et sont utilisés sous licence.