Learn More
Sampling Systems™ PharmaLabels de contrôle de la qualité
Étiquettes en papier d’adhérence de résistance moyenne avec un adhésif spécial certifié FDA. Les PharmaLabels de contrôle de la qualité Sampling Systems™ sont idéales pour les applications où l’adhésif peut entrer en contact avec le produit.
Marque: Sampling Systems™ 8220P-031
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adhésif de résistance moyenne
- Grande surface d’écriture
- Chaque rouleau est conditionné individuellement
- Adhésif certifié FDA (CFR 175.105)
- Idéales pour les applications où l’adhésif peut entrer en contact avec le produit
Spécification
Part 175.105 | |
Bleu | |
PharmaLabel | |
250/Bte | |
150 x 150 mm |
Adhésif de qualité alimentaire | |
Papier | |
Échantillonné | |
–40°C à +70°C |