Learn More
Socorex™ Pointes de micropipettes en polypropylène vierge
Obtenez des résultats précis lors de l’utilisation des pointes de micropipettes en PP vierge Socorex™ grâce aux micropipettes à volume fixe et variable. Elles sont jetables et en PP vierge.
Marque: Socorex™ 312.10
Description
- Macropointe naturelle en polypropylène vierge
- 10 ml
- Jetable
Spécification
10 ml | |
Naturel | |
Pipeteur universel |
Stérile | |
Oui | |
PP (polypropylène) |