Learn More
Buerkle™ Jeu d’échantillonneurs QualiSampler™
L’ensemble pratique, fourni avec une mallette de transport, associe l’échantillonneur LiquiSampler et ViscoSampler à des accessoires pratiques. Modèles en PP ou en PTFE/ FEP.
Marque:  Buerkle™ 5330-1001
1027.25 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10329630
  • 1170.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Jeu d’échantillonneurs QualiSampler composé des éléments suivants :
  • LiquiSampler, (profondeur d’immersion : 100 cm, Capacité : 250 ml)
  • ViscoSampler, 100 cm (profondeur d’immersion : 100 cm, Capacité : 300 ml)
  • Boîte, cinq flacons, brosse de nettoyage
Spécification
Spécification
Jeu d’échantillonneurs QualiSampler
PTFE, FEP
Echantillonneur en PTFE/FEP 100 cm, viscosimpler en PTFE/FEP 100 cm, boîte, cinq flacons, brosse de nettoyage