Learn More
Molecular Probes™ Qtracker™ 655 Cell Labeling Kit (Trial Size)
Kit de marquage cellulaire Qtracker™ 655 (taille d’essai)
Marque: Molecular Probes™ Q25029
192.00 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Le kit de marquage cellulaire Qtracker™ 655 utilise un peptide de ciblage personnalisé pour fournir une sonde Qdot™ 655 fluorescente rouge (ex. / ém. de 405–615/655 nm) dans le cytoplasme des cellules vivantes. Une fois à l’intérieur des cellules, la sonde Qdot™ 655 fournit une fluorescence intense et stable qui peut être tracée sur plusieurs générations et qui n’est pas transférée aux cellules adjacentes d’une population. Cette version d’essai offre une introduction pratique à la technologie de marquage cellulaire Qtracker™ à un prix abordable.Vous avez besoin d’un spectre d’émission différent ou d’un suivi plus long ? Consultez nos autres produits de traçage cellulaire de mammifère.
Caractéristiques des kits de marquage cellulaire Qtracker™ :
Les kits de marquage cellulaire Qtracker™ utilisent un peptide de ciblage personnalisé pour fournir des sondes Qdot™ dans le cytoplasme de cellules vivantes. Étant donné que le mécanisme de distribution cytoplasmique n’est pas médié par une enzyme spécifique, aucune spécificité de type cellulaire n’a été observée. La livraison est normalement effectuée en moins d’une heure.
Les sondes Qdot™ sont compatibles avec les cellules sensibles au sérum. La fluorescence intense des sondes Qdot™ est maintenue dans des environnements cellulaires complexes et dans une variété de conditions biologiques, notamment des changements de pH intracellulaire, de température et d’activité métabolique.
Signal ciblé durable
L’utilisation des kits de marquage cellulaire Qtracker™ permet d’observer les cellules marquées avec un éclairage complet en continu, sans problèmes de photoblanchiment ou de dégradation souvent associés aux colorants organiques. Une fois à l’intérieur des cellules, les sondes Qdot™ sont localisées dans les vésicules cytoplasmiques et héritées par les cellules filles pendant au moins six générations. La fluorescence des sondes Qdot™ peut être détectée jusqu’à une semaine après la livraison dans certaines lignées cellulaires. La rétention cellulaire à long terme des sondes Qdot™ résulte en un outil idéal pour étudier la motilité cellulaire, la migration, la différenciation, la morphologie et de nombreuses autres études de fonctions cellulaires. Étant donné que les Marquages Qtracker™ ne fuient pas des cellules marquées intactes et ne sont pas transférées vers les cellules adjacentes, les kits de marquage cellulaire Qtracker™ donnent un signal ciblé.
Surveillez le signal sur plusieurs plateformes
Les cellules vivantes marquées au réactif Qtracker™ peuvent être facilement surveillées sur une grande variété de plateformes, notamment la cytométrie en flux, la microscopie par fluorescence/confocale, les lecteurs de microplaques de fluorescence et les systèmes d’imagerie à haut contenu.
Impact minimal sur les cellules vivantes
La cytotoxicité des matériaux utilisés dans les kits de marquage de cellules Qtracker™ a été testée dans une grande variété de lignées cellulaires, notamment les cellules CHO, HeLa, U-118, 3T3, HUVEC et Jurkat. Le marquage avec les kits de marquage cellulaire Qtracker™ semble avoir un impact minimal sur l’expression des Marquages de surface cellulaire, la prolifération cellulaire, l’activité enzymatique cellulaire et la motilité cellulaire.
Utiles dans une variété de études de traçage cellulaire
Après le marquage, les chercheurs ont démontré une grande variété d’applications pour les cellules marquées au Qtracker™, y compris la coculture cellulaire et l’assemblage cellulaire en assemblages hétérotypiques, la différenciation multilignométrique, la trans-différenciation par rapport à la fusion cellulaire, le suivi des cellules souches embryonnaires et mésenchymateuses, ainsi que la dynamique de migration cellulaire.
Spécification
Contenu : |
|
Qdot™ | |
Kit de marquage cellulaire |
1 Kit | |
Réactifs de marquage cellulaire |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.