Learn More
Qsonica Refroidisseur / recycleur pour sonicateurs
Conserve les échantillons au frais pendant la sonication
Marque: Qsonica FB4900
Requires : Raccords et tubulures vendus séparément (voir réf. de catalogue 15-338-422).
Description
À utiliser avec les sonicateurs Qsonica modèles Q500 / Q700. Le refroidisseur compact et puissant automatise facilement le processus de refroidissement. Il conserve les échantillons au frais tout en occupant très peu d’espace de paillasse. L’équipement fait recirculer l’eau froide dans le réservoir de la sonde à ultrasons afin d’automatiser la température. Il suffit de régler le refroidisseur à la température désirée, entre 2 et 45°C, et l’eau froide recirculera dans le réservoir de la sonde à ultrasons.
- Modèle pour paillasse
- Plage de régulation de la température : 2° à 45°C
- Peut être utilisé avec les sondes cup-horn (431B1/431C1) ou la sonde de microplaque (431MPX)
- Exigences électriques : 85 à 265 VCA, 50/60 Hz
- Dimensions : 7 x 5 x 7,5 po (diam. x l x H) (18 x 13 x 19 cm)
- Poids : 8 lb (3,5kg)
Spécification
Refroidisseur de circulation d’eau | |
19 cm | |
13 cm | |
Sonde cup-horn ou sonde de microplate pour Sonicator™ Q500 / Q700 |
7,5 po | |
5 in. | |
Idéal pour conserver les échantillons au frais pendant la sonication |